Learn More
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 99%
Codice prodotto. 11382309
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11382309 50 g 50g
11372309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11382309 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27272.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304680-35-1
Molecular Formula C10H19F6N2P
Molecular Weight (g/mol) 312.24
MDL Number MFCD03093296
InChI Key YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Refractive Index 1.419
Quantity 50 g
IUPAC Name 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorophosphate
Formula Weight 312.24
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.