Learn More
Melford 1-Naphthyl Phosphate
Code produit 30018585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30018585 5 g 5g
30018584 25 g 25g
30018583 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30018585 Fournisseur Melford Code fournisseur N420405.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Substrate for determaination of phosphatase.
Substrate for determaination of phosphatase. Protect from moisture.
Spécification
Quantity 5 g