Learn More
10-Hydroxydecanoic Acid, TRC
Product Code. 30010317
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30010317 10 g 10g
17942305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30010317 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH93405010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1679-53-4
Molecular Formula C10 H20 O3
Molecular Weight (g/mol) 188.264
Synonym E-10-Hydroxy-2-decylennic Acid, NSC 15139
IUPAC Name 10-hydroxydecanoic acid
SMILES OCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
Formula Weight 188.1412
Chemical Name or Material 10-Hydroxydecanoic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.