Learn More
Protriptyline.HCl, Lipomed
Beskrivning
Protriptyline.HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Protriptyline HCl |
| CAS | 1225-55-4 |
| Analyte or Component Names | Protriptyline HCl |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C19 H21 N . Cl H |
| Synonym | N-Nethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 3-(11 H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?