missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rosiglitazone Maleate, Mikromol™

Product Code. 17919999
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17919999

Brand: Mikromol MM0522.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Rosiglitazone Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material Rosiglitazone Maleate
CAS 155141-29-0
Analyte or Component Names Rosiglitazone Maleate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C18 H19 N3 O3 S . C4 H4 O4
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), 5-[[4-[2-(N-Methyl-N-2-pyridylamino)ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione maleate, Avandia, BRL 49653C, Rosiglitazone maleate, BRL-49653C, SB214521, SB236833, SB237216, BRL 49653C
InChI Formula InChI=1S/C18H19N3O3S.C4H4O4/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid;5-[[4-[2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 473.5
Quantity 100 mg
Formula Weight 473.1257 g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.