missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMN Antibody (SMN1/1596), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-45072
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SMN Monoclonal antibody specifically detects SMN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifica
| SMN | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry : 1-2ug/mL | |
| Gemin-1, Kugelberg-Welander disease), SMNC, survival motor neuron protein, survival of motor neuron 1, telomeric | |
| Recombinant full-length human SMN protein (Uniprot: Q16637). | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators | |
| 6606 | |
| Store at -20 to -84°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Purified |
| Immunohistochemistry | |
| SMN1/1596 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto