missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic Acid (Isoxepac), Mikromol™
Description
(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic Acid (Isoxepac)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid |
| CAS | 55453-87-7 |
| Analyte or Component Names | (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H12 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Artil, HP 549, Isoxepac, NSC 300907, P 720549, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-oxo-, Olopatadine Related Compound C |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H12O4/c17-15(18)8-10-5-6-14-13(7-10)16(19)12-4-2-1-3-11(12)9-20-14/h1-7H,8-9H2,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC Name | 2-(11-oxo-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl)acetic acid |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?