Learn More
Beskrivelse
14-3-3 sigma/Stratifin Monoclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | 14-3-3 sigma/Stratifin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CPTC-SFN-2 |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human full-length 14-3-3 sigma/Stratifin protein (Uniprot: P31947) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?