Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
GREENER_CHOICE
Product Code. 30020285 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
1.5 x 1.5 in.
10 x 10 in.
11 x 9 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
18 x 18 in.
2 x 2 in.
20 x 20 in.
22 x 18 in.
24 x 24 in.
3 x 3 in.
30 x 15 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
4 x 4 in.
40 x 40 in.
45 x 45 in.
48 x 48 in.
5 x 5 in.
54 x 54 in.
6 x 6 in.
7.5 x 7.5 in.
72 x 54 in.
8 x 8 in.
80 x 40 in.
9 x 9 in.
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 125
Pack of 2000
Pack of 250
Pack of 50
Pack of 500
Código de producto. 30020285
Marca: Keystone Cleanroom Products 70TK5454
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Autoclavable Wrapper provides an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
Tyvek™ Autoclavable Wrappers are breathable while providing an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
  • Lint-free (Helmke Drum) means no airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
  • Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
  • Packaged in an ISO 6 Controlled Clean Room
  • Designed for Steam Sterilization
  • Hydrophobic
  • Resists tearing and punctures
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance (COC)
Closure Type None
Color White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam Sterilization
For Use With (Equipment) Pharmaceutical Equipment and Components
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Temperature Range (English) Up to 250°F
Temperature Range (Metric) Up to 125°C
Dimensions (L x W) 54 x 54 in.
Length (English) 54 in.
Length (Metric) 137 cm
Width (English) 54 in.
Width (Metric) 137 cm
Product Type Sterilization Wrap
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado