Learn More
17-Epi Oxandrolone, TRC
Artikelnummer. 30388477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30388477 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30388477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58910025MG
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 17-Epioxandrolone
CAS 26624-15-7
Molecular Formula C19H30O3
Quantity 25 mg
Synonym Cyclopenta[5,6]naphtho[1,2-c]pyran-2(1H)-one, tetradecahydro-7-hydroxy-4a,6a,7-trimethyl-, (4aS,4bS,6aS,7R,9aS,9bR,11aS)- (9CI, ACI), (4aS,4bS,6aS,7R,9aS,9bR,11aS)-Tetradecahydro-7-hydroxy-4a,6a,7-trimethylcyclopenta[5,6]naphtho[1,2-c]pyran-2(1H)-one (ACI), 2-Oxa-5α-androstan-3-one, 17α-hydroxy-17-methyl- (8CI), 2-Oxaandrostan-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (5α,17α)- (ZCI), Cyclopenta[5,6]naphtho[1,2-c]pyran, 2-oxaandrostan-3-one (ZCI), 17-Epioxandrolone, 17α-Hydroxy-17β-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one, Epi-Ox, Epioxandrolone
InChI Formula InChI=1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19+/m0/s1
SMILES C[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name (1R,3aS,3bR,5aS,9aS,9bS,11aS)-1-hydroxy-1,9a,11a-trimethyl-2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9,9b,10,11-dodecahydroindeno[4,5-h]isochromen-7-one
Molecular Weight (g/mol) 306.4
Formula Weight 306.4397
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.