Läs mer
Läs mer
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Bent
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
Length (Metric) Blade:
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
- Double spatula
- 18/10 stainless steel
- Autoclavable
- Bent
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1 Ea. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Shape | Bent/Curved |
| Product Type | Double Ended Spatula |
| Length (Metric) Blade | 60 mm |
| Width (Metric) | 11 mm |
| Width (Metric) Blade | 11 mm |
| Blade Material | Stainless Steel (18/10) |
| Diameter (Metric) Outer | 4mm |
| Dimensions (L x W) | 210 x 11 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering