Learn More
Alfa Aesar™ 1H-Indazole-3-carboxylic acid, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64001.22
Overige gegevens : CAS : 4498-67-3 Gewicht : 0.10000kg
Aantal 100g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401019
  • € 391.00 / 100 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1H-Indazole-3-carboxylic acid
162.15
6354
4498-67-3
MFCD00211066
3-Carboxy-1H-indazole
Specificatie
1H-Indazole-3-carboxylic acid
266° to 270°C (lit.)
4498-67-3
98%
MFCD00211066
3-Carboxy-1H-indazole
Pale brown
100g
Powder
162.15
6354