Learn More
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 97%, Alfa Aesar™
Merk:  Alfa Aesar H61710.03
Overige gegevens : CAS : 271-73-8 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448278
  • € 216.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 23-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
271-73-8
119.127
GVLRTOYGRNLSDW-UHFFFAOYSA-N
2755850
C1=CC2=C(NN=C2)N=C1
C6H5N3
MFCD05663981
1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-azaindazole, pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-aza-1h-indazole, pyrazolo 5,4-b pyridine, 7-aza indazole, 7-azabenzpyrazole, acmc-1cs3b, 2h pyrazolo 3,4 b pyridin
1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Specificatie
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
271-73-8
MFCD05663981
GVLRTOYGRNLSDW-UHFFFAOYSA-N
1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
2755850
Solid
1g
C6H5N3
1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-azaindazole, pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-aza-1h-indazole, pyrazolo 5,4-b pyridine, 7-aza indazole, 7-azabenzpyrazole, acmc-1cs3b, 2h pyrazolo 3,4 b pyridin
C1=CC2=C(NN=C2)N=C1
119.127
119.12
97%