Learn More
HGH Fragment 176-191 Trifluoroacetic acid (>90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Format | Neat |
| Molecular Formula | C78H123N23O22S2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1799.0811402, 1799.10 |
| InChI Key | LSTCHEVTSMJOCE-YWWHUHEESA-N |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCC(N)=O)C=S)C(C)C)C(=O)NCC(=O)OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@@H](N)CO |
| IUPAC Name | (2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-amino-3-phenylpropanamido]-4-methylpentanamido]-5-carbamimidamidopentanamido]-3-methylpentanamido]-3-methylbutanoyl (4S)-4-[(2-{[(2S)-2-{2-[(2R)-2-[(2S)-2-amino-3-hydroxypropanamido]-3-sulfanylpropanamido]acetamido}-3-phenylpropanoyl]oxy}-2-oxoethyl)carbamoyl]-4-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2R)-2-[(2S)-2-amino-4-carbamoylbutanamido]-2-(methanethioyl)acetamido]-5-carbamimidamidopentanamido]-3-hydroxypropanamido]-3-methylbutanamido]butanoate |
| Quantity | 1 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?