Learn More
(1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 99%, stabilized
Product Code. 10182764 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10182764
Marca: Thermo Scientific Acros 399340010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 60410-16-4 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60410-16-4
Molecular Formula C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.15
MDL Number MFCD00078933
InChI Key IJDYOKVVRXZCFD-RQJHMYQMSA-N
Synonym 1s,4r-cis-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl acetate, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, 1r,3s-+-cis-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, acetic acid 1r,4s-4-hydroxy-cyclopent-2-enyl ester, 1r,3s-+-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1s,4r-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,3s-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1r,4s-cis-4-hydroxy-2-cyclopentenyl acetate, 5beta-acetoxycyclopentene-3beta-ol
PubChem CID 10154103
IUPAC Name [(1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl] acetate
SMILES CC(=O)OC1CC(C=C1)O
Specifica
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 43°C
Color White to Beige
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Specific Rotation +67° to +69° (20°C, 589nm) ((c=2.3 in chloroform))
Formula Weight 142.15
Percent Purity 99%
Physical Form Low Melting Solid
Chemical Name or Material (1R, 3S)-(+)-4-Cyclopentene-1, 3-diol 1-acetate, stabilzed
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato