Learn More
Alfa Aesar™ (1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol, ChiPros 99%, ee 98%
Merk:  Alfa Aesar™ L19065.03
Overige gegevens : CAS : 134108-92-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400857
  • € 31.70 / 1 gram
Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
(1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol
C7H14O2
1848990
134108-92-2
MFCD00211253
Specificatie
(1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol
134108-92-2
ee 98%
MFCD00211253
DCQQZLGQRIVCNH-BQBZGAKWSA-N
130.187
195°C
+56° (Neat)
130.19
99%
C7H14O2
1848990
COC1CCCCC1O
10197706
1g