missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile, Mikromol™

Code produit 30052718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30052718 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30052718 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0393.160025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 1-(Cyano-(4-methoxyphenyl)methyl)cyclohexanol
CAS 93413-76-4
Analyte or Component Names 1-(Cyano-(4-methoxyphenyl)methyl)cyclohexanol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C15 H19 N O2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, α-(1-hydroxycyclohexyl)-4-methoxy-, Benzeneacetonitrile, α-(1-hydroxycyclohexyl)-4-methoxy-, (±)-, α-(1-Hydroxycyclohexyl)-4-methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)-(1-hydroxycyclohex-1-yl)acetonitrile, 1-[Cyano(4-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol, 1-[Cyano(p-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol, α-(p-Methoxyphenyl)-α-(1-hydroxycyclohexyl)acetonitrile, (1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile, 2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C15H19NO2/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,17H,2-4,9-10H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(C#N)C2(O)CCCCC2
IUPAC Name 2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 245.32
Quantity 25 mg
Formula Weight 245.1416 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.