Learn More
Alfa Aesar™ 2-(1-Naphthyl)pyrrolidine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61800.03
Overige gegevens : CAS : 121193-91-7 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448378
  • € 376.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
2-(1-Naphthyl)pyrrolidine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
121193-91-7
197.281
FEJHFYHZVJWOOE-UHFFFAOYSA-N
249758
C1CC(NC1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32
C14H15N
MFCD02663484
2-naphthalen-1-yl pyrrolidine, 2-naphthalen-1-yl-pyrrolidine, 2-1-naphthyl pyrrolidine, pyrrolidine,2-1-naphthalenyl, acmc-20ct66
2-naphthalen-1-ylpyrrolidine
Specificatie
2-(1-Naphthyl)pyrrolidine
1g
C14H15N
2-naphthalen-1-yl pyrrolidine, 2-naphthalen-1-yl-pyrrolidine, 2-1-naphthyl pyrrolidine, pyrrolidine,2-1-naphthalenyl, acmc-20ct66
C1CC(NC1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32
197.281
197.28
95%
Yellow
121193-91-7
MFCD02663484
FEJHFYHZVJWOOE-UHFFFAOYSA-N
2-naphthalen-1-ylpyrrolidine
249758