Learn More
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10249213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10249213
Brand: Thermo Scientific Acros 243290250
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94021-22-4
MDL Number MFCD00012779
InChI Key ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-piperazinyl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazin-1-yl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidinyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazinylpyrimidine hcl, 2-piperazinylpyrimidine dihydrochloride, 2-piperazin-1-ylpyrimidine dihydrochloride, pyrimidine, 2-1-piperazinyl-, dihydrochloride, pyrimidinylpiperazine dihydrochloride, pubchem7349
PubChem CID 11680272
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylpyrimidine;dihydrochloride
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2.Cl.Cl
Specifikationer
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 286.0°C to 288.0°C
Color Beige to White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98+%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C8H12N4·2HCl
Quantity 25 g
Molecular Weight (g/mol) 237.13
Formula Weight 237.13
Percent Purity 98+%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faroangivelser
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.