Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid
Product Code. 11414370
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11414370
Brand: Alfa Aesar™ H50008.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Identificatori chimici
CAS 125867-25-6
Molecular Formula C11H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 222.244
MDL Number MFCD03659710
InChI Key KXLOGMIKCNUSNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pivalamidonicotinic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino-nicotinic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido pyridine-3-carboxylic acid, 2-pivaloylamino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino pyridine-3-carboxylic acid, maybridge3_004279, acmc-20aorg, pubchem16551
PubChem CID 2779758
IUPAC Name 2-(2,2-dimethylpropanoylamino)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Specifica
Quantity 1 g
Formula Weight 222.25
Chemical Name or Material 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato