Learn More
Alfa Aesar™ 2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64704.03
Overige gegevens : CAS : 708-64-5 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1224 Chem class : 2 Pack group : II
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402019
  • € 26.50 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
192.11
UN1224
α,α,α,3-Tetrafluoroacetophenone
708-64-5
MFCD00039236
1872788
Specificatie
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
79°C (50mmHg)
1g
1.4440
98%
MFCD00039236
1872788
1.372g/mL
Colorless to pale yellow
708-64-5
Liquid
192.11
UN1224
α,α,α,3-Tetrafluoroacetophenone