Learn More
Alfa Aesar™ 2,2,2-Trifluoroethyl methanesulfonate, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64729.06
Overige gegevens : CAS : 25236-64-0 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402039
  • € 55.60 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 23-07-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulfonate
H3CSO2OCH2CF3
MFCD00025058
1863049
25236-64-0
178.13
UN3265
2,2,2-Trifluoromethyl mesylate
Specificatie
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulfonate
Moisture Sensitive
5g
1.3670
97%
178.13
UN3265
2,2,2-Trifluoromethyl mesylate
1.513g/mL
Colorless
25236-64-0
Liquid
H3CSO2OCH2CF3
MFCD00025058
1863049