missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate-d14, TRC

Código de producto. 30455684
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
25 mg
missing translation for 'unitSize':
1mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
30455684 25 mg 25mg
30457041 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455684 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT79812125MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemical Name or Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate-d14
Molecular Formula C16 D14 H16 O4
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3/i3D3,4D3,5D3,6D3,11D,12D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)OCC(C)(C)C(OC(=O)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C)C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name [2,2,4-trimethyl-3-[2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoyl]oxypentyl] 2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoate
Molecular Weight (g/mol) 300.493
Formula Weight 300.302
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.