Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2,5-Difluorophenyl)-5-methylbenzimidazole, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64434.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401649
  • € 863.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-(2,5-Difluorophenyl)-5-methylbenzimidazole
244.24
MFCD20760841
Specificatie
2-(2,5-Difluorophenyl)-5-methylbenzimidazole
Solid
244.24
5g
95%
MFCD20760841