Learn More
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Diethylene glycol-monobutylether acetate |
| CAS | 124-17-4 |
| Molecular Formula | C10 H20 O4 |
| Quantity | 100 mL |
| Synonym | Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol acetate, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate, ABG, Butasol V, Butoxyethoxyethyl acetate, Butyl carbitol acetate, Butyl diethylene glycol acetate, Butyl diglycol acetate, DE Acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate, Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate, Diethylene glycol monobutyl acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diglycol monobutyl ether acetate, Hykleen 340, NSC 5175, NSC 6570 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOCCOCCOC(=O)C |
| IUPAC Name | 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 204.26 |
| Formula Weight | 204.1362 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?