Learn More
2,2-Di-n-propylacetic acid, 98+%
Product Code. 11484120
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
25g
50g
Product Code. 11484120
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12962.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-66-1 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-66-1
Molecular Formula C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
MDL Number MFCD00002672
InChI Key NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl
PubChem CID 3121
ChEBI CHEBI:39867
IUPAC Name 2-propylpentanoic acid
SMILES CCCC(CCC)C(O)=O
Specifica
Boiling Point 219°C to 220°C
Flash Point 126°C (258°F)
Odor Weak, Characteristic
Quantity 25 g
UN Number UN3265
Beilstein 1750447
Merck Index 14,9913
Formula Weight 144.21
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2,2-Di-n-propylacetic acid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato