Learn More
Alfa Aesar™ 2,3,4-Trifluoro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)benzamide, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H65443.MD
Overige gegevens : Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439646
  • € 73.10 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD27975764
N-(5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthyl)-2,3,4-trifluorobenzamide
Specificatie
2,3,4-Trifluoro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)benzamide
MFCD27975764
305.3
95%
250mg
N-(5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthyl)-2,3,4-trifluorobenzamide
Solid
Video's
SDS Documentatie