Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinofuranose
Product Code. 15478379
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
This item is not returnable. Se returpolitik
Produktkode 15478379
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J66853.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 60933-68-8 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
An arabinofuranose derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
An arabinofuranose derivative.
Solubility
Soluble in methanol
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60933-68-8
Molecular Formula C26H28O5
Molecular Weight (g/mol) 420.505
MDL Number MFCD00047076
InChI Key NAQUAXSCBJPECG-FXSWLTOZSA-N
Synonym 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-b-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-beta-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 11729473
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Tekniske data
Color White
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in methanol
Formula Weight 420.5
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinofuranose
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.