Learn More
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11459836
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11459836
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20319.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104451-70-9
Molecular Formula C7H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 160.10
MDL Number MFCD00061195
InChI Key XSBAHBVACIKRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-benzaldehyde, pubchem1467, acmc-1bqm6, 2,3,6-trifluorobenzoaldehyde, ksc494g2t, 2,3,6-trifluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003970, attercop-chm at111497
PubChem CID 517845
IUPAC Name 2,3,6-trifluorobenzaldehyde
SMILES FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Especificaciones
Density 1.425
Boiling Point 173°C
Flash Point 81°C (177°F)
Refractive Index 1.488
Quantity 1 g
Beilstein 7701780
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 160.1
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado