Learn More
Alfa Aesar™ 2,3,6-Trifluorotoluene, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63897.06
Overige gegevens : CAS : 119916-25-5 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440859
  • € 274.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 13-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2077-46-5
195.467
UZYYBZNZSSNYSA-UHFFFAOYSA-N
16378
CC1=C(C=CC(=C1Cl)Cl)Cl
C7H5Cl3
MFCD12922564
2,3,6-trichlorotoluene, benzene, 1,2,4-trichloro-3-methyl, toluene, 2,3,6-trichloro, unii-19m2l15z6u, 2,3,6-trichorotoluene, 2,6-trichlorotoluene, toluene,3,6-trichloro, 2,3,6-trichloro-toluen, toluene,2,3,6-trichloro, 4-05-00-00819 beilstein handbook reference
1,2,4-trichloro-3-methylbenzene
Specificatie
2,3,6-Trifluorotoluene
5g
C7H5Cl3
2,3,6-trichlorotoluene, benzene, 1,2,4-trichloro-3-methyl, toluene, 2,3,6-trichloro, unii-19m2l15z6u, 2,3,6-trichorotoluene, 2,6-trichlorotoluene, toluene,3,6-trichloro, 2,3,6-trichloro-toluen, toluene,2,3,6-trichloro, 4-05-00-00819 beilstein handbook reference
CC1=C(C=CC(=C1Cl)Cl)Cl
195.467
146.11
98%
Colorless to Yellow
2077-46-5
MFCD12922564
UZYYBZNZSSNYSA-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-trichloro-3-methylbenzene
16378