missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-iodophenyl)propionamide, 95%

Merk:  Alfa Aesar™ H65582.03

Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15439756

  • € 233.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

MFCD28098806

Specificatie

2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-iodophenyl)propionamide
1g
455.29
95%
Light Sensitive
MFCD28098806
Solid
Video's
SDS