Learn More
2,3-Diaminobenzoic acid, 95%, Acros Organics™
Merk: Acros Organics 457490010
Overige gegevens : CAS : 603-81-6 Gewicht : 0.00100kg
Aantal | 1g |
---|
Chemische identificatiekenmerken
603-81-6 | |
152.153 | |
diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid | |
2,3-diaminobenzoic acid |
C7H8N2O2 | |
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N | |
198069 | |
C1=CC(=C(C(=C1)N)N)C(=O)O |
Specificatie
2,3-Diaminobenzoic acid | |
232.0°C to 234.5°C | |
603-81-6 | |
diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid | |
C1=CC(=C(C(=C1)N)N)C(=O)O | |
152.153 | |
152.15 |
Authentic | |
1g | |
C7H8N2O2 | |
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-diaminobenzoic acid | |
198069 | |
95% |
Veiligheid en behandeling
- 2,3-Diaminobenzoic acid, 95%
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P362-Verontreinigde kleding uittrekken.