Learn More
Alfa Aesar™ 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63733.06
Overige gegevens : CAS : 184416-84-0 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440579
  • € 170.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
184416-84-0
191.995
VGKZZKKTZKRCPA-UHFFFAOYSA-N
2736083
C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)Cl)Cl
C6H3Cl2NO2
MFCD01861977
2,3-dichloroisonicotinic acid, dichloroisonicotinic acid, 4-carboxy-2,3-dichloropyridine, 2,3-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-dichloropyridine-4-carboxylicacid, 2,3-dichloro pyridine-4-carboxylic acid, pubchem22306, acmc-1cbyj, 2,3-dichloroisonicotinicacid, 2,3-dichloro-isonicotinic acid
2,3-dichloropyridine-4-carboxylic acid
Specificatie
2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
5g
C6H3Cl2NO2
2,3-dichloroisonicotinic acid, dichloroisonicotinic acid, 4-carboxy-2,3-dichloropyridine, 2,3-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-dichloropyridine-4-carboxylicacid, 2,3-dichloro pyridine-4-carboxylic acid, pubchem22306, acmc-1cbyj, 2,3-dichloroisonicotinicacid, 2,3-dichloro-isonicotinic acid
C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)Cl)Cl
191.995
192
97%
203°C to 207°C
184416-84-0
MFCD01861977
VGKZZKKTZKRCPA-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloropyridine-4-carboxylic acid
2736083
Solid