Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine, ≥97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64494.14
Overige gegevens : CAS : 2039-67-0 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 1b Pack group : III
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401739
  • € 96.40 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
Activated phenethylamine used in the perfluorooctanesulfonic acid catalyzed Pictet-Spengler reaction. Also used in a synthesis of 1,3-oxazepines via palladium-catalyzed intramolecular coupling.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
151.21
UN2735
3-Methoxyphenethylamine
2039-67-0
MFCD00008187
775202
Specificatie
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
1.5380
≥97%
151.21
118° to 118°C (6mmHg)
Yellow
25g
2039-67-0
Liquid
1.038g/mL
MFCD00008187
UN2735
775202
3-Methoxyphenethylamine