Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Methylphenyl)benzimidazole, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64264.03
Overige gegevens : CAS : 6528-83-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401379
  • € 288.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-(3-Methylphenyl)benzimidazole
208.26
2-(m-Tolyl)benzimidazole
6528-83-2
MFCD01220491
Specificatie
2-(3-Methylphenyl)benzimidazole
6528-83-2
95%
MFCD01220491
2-(m-Tolyl)benzimidazole
1g
Solid
208.26