Learn More
Alfa Aesar™ 2,4,6-Tribromoanisole, 99%
Merk:  Alfa Aesar™ H55684.06
Overige gegevens : CAS : 607-99-8 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402008
  • € 41.70 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 01-11-2017
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2,4,6-Tribromoanisole
344.83
2210361
607-99-8
MFCD00192510
Specificatie
2,4,6-Tribromoanisole
Solid
344.83
2210361
White to pale brown
5g
607-99-8
99%
MFCD00192510
84° to 88°C
297° to 299°C
Documentation
Technische documenten