Learn More
Alfa Aesar™ 2,4,6-Trimethyl-N-methylaniline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55151.06
Overige gegevens : CAS : 13021-14-2 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401318
  • € 358.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2,4,6-Trimethyl-N-methylaniline
13021-14-2
MFCD06200698
UN3082
Specificatie
2,4,6-Trimethyl-N-methylaniline
149.24
Colorless to brown
13021-14-2
Liquid
C10H15N
UN3082
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC)C
139364
0.935g/mL
229°C
5g
1.5320
97%
MFCD06200698
HKABSXHXKCTVGW-UHFFFAOYSA-N
149.237