Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Bromophenyl)-5-fluoroindole, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63091.03
Overige gegevens : CAS : 885266-74-0 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439588
  • € 138.00 / 1 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents, heat.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
885266-74-0
290.135
XAKLXLIHCVKNII-UHFFFAOYSA-N
24720950
C1=CC(=CC=C1C2=CC3=C(N2)C=CC(=C3)F)Br
C14H9BrFN
MFCD05224214
2-4-bromophenyl-5-fluoroindole, 2-4-bromophenyl-5-fluoro-1h-indole
2-(4-bromophenyl)-5-fluoro-1H-indole
Specificatie
2-(4-Bromophenyl)-5-fluoroindole
885266-74-0
MFCD05224214
XAKLXLIHCVKNII-UHFFFAOYSA-N
2-(4-bromophenyl)-5-fluoro-1H-indole
24720950
Solid
1g
C14H9BrFN
2-4-bromophenyl-5-fluoroindole, 2-4-bromophenyl-5-fluoro-1h-indole
C1=CC(=CC=C1C2=CC3=C(N2)C=CC(=C3)F)Br
290.135
290.13
97%
Video's
SDS Documentatie