Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61851.03
Overige gegevens : CAS : 38944-14-8 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448438
  • Prijs op aanvraag / 1 gram
Vanwege prijswijzigingen kan dit artikel niet OnLine besteld worden: 20 4877000. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling tel: {1}.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
38944-14-8
181.663
CIHHGGKKRPPWSU-UHFFFAOYSA-N
592391
C1CC(NC1)C2=CC=C(C=C2)Cl
C10H12ClN
MFCD01631838
2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chloro-phenyl-pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-p-chlorophenyl pyrolidine, 2-p-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine #
2-(4-chlorophenyl)pyrrolidine
Specificatie
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
38944-14-8
MFCD01631838
CIHHGGKKRPPWSU-UHFFFAOYSA-N
2-(4-chlorophenyl)pyrrolidine
592391
Solid
1g
C10H12ClN
2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chloro-phenyl-pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-p-chlorophenyl pyrolidine, 2-p-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine #
C1CC(NC1)C2=CC=C(C=C2)Cl
181.663
181.66
95%