Learn More
2,4-Dibromotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460809
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15460809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63869.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31543-75-6
Molecular Formula C7H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 249.933
MDL Number MFCD00052985
InChI Key GHWYNNFPUGEYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromotoluene, benzene, 2,4-dibromo-1-methyl, 2,4-bromotoluene, 2,4-dibromo-toluene, pubchem3915, 2,4-dibromo toluene, acmc-1bn9b, ksc497e7f, 2,4-dibromo-1-methyl-benzene, ghwynnfpugeyem-uhfffaoysa
PubChem CID 94421
IUPAC Name 2,4-dibromo-1-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Spezifikation
Melting Point -10°C (decomposition)
Density 1.85 g/mL
Boiling Point 243°C (decomposition)
Refractive Index 1.601
Quantity 1 g
Beilstein 2078741
Formula Weight 249.93
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2,4-Dibromotoluene
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt