Learn More
2,4-Dichloro-6-methylaniline, 97%
Product Code. p-7020584
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11414314
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12591.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30273-00-8 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30273-00-8
Molecular Formula C7H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 176.04
MDL Number MFCD00044074
InChI Key UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-methylaniline, benzenamine, 2,4-dichloro-6-methyl, acmc-20aodo, 4,6-dichloro-o-toluidine, 2-amino-3,5-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-6-methylphenylamine, 4,6-dichloro-2-methylphenylamine, 2,4-bis chloranyl-6-methyl-aniline, 2,4-dichloro-6-methylaniline
PubChem CID 1268287
IUPAC Name 2,4-dichloro-6-methylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)Cl)Cl
Specifications
Melting Point 43°C to 45°C
Boiling Point 82°C to 84°C (0.1 mmHg)
Quantity 5 g
Beilstein 2208221
Formula Weight 176.05
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,4-Dichloro-6-methylaniline
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado