Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Isopropylphenyl)benzimidazole, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64123.03
Overige gegevens : CAS : 67273-56-7 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15441179
  • € 294.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
67273-56-7
236.318
KZLWMCPIYIDTTK-UHFFFAOYSA-N
735512
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2
C16H16N2
MFCD05042196
2-4-isopropylphenyl-1h-benzimidazole, 2-4-methylethyl phenyl benzimidazole, 2-4-propan-2-ylphenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-1-methylethyl phenyl, 2-4-isopropylphenyl-1h-1,3-benzodiazole
2-(4-propan-2-ylphenyl)-1H-benzimidazole
Specificatie
2-(4-Isopropylphenyl)benzimidazole
67273-56-7
MFCD05042196
KZLWMCPIYIDTTK-UHFFFAOYSA-N
2-(4-propan-2-ylphenyl)-1H-benzimidazole
735512
Solid
1g
C16H16N2
2-4-isopropylphenyl-1h-benzimidazole, 2-4-methylethyl phenyl benzimidazole, 2-4-propan-2-ylphenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-1-methylethyl phenyl, 2-4-isopropylphenyl-1h-1,3-benzodiazole
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2
236.318
236.32
95%