missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
Description
2-[[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-[((4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl)sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 73590-60-0 |
| Analyte or Component Names | 2-[((4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl)sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C16 H17 N3 O2 S |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-8-17-14(11(2)15(10)21-3)9-22(20)16-18-12-6-4-5-7-13(12)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19) |
| SMILES | COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| IUPAC Name | 2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering