Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Oxo-4H-chromen-3-yl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H62659.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447696
  • € 234.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD03444716
Specificatie
2-(4-Oxo-4H-chromen-3-yl)thiazolidine-4-carboxylic acid
MFCD03444716
Solid
1g
277.3
97%