Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dibromo-3-n-decylthiophene, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55497.06
Overige gegevens : CAS : 158956-23-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401778
  • € 725.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
158956-23-1
382.198
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3-decylthiophene
C14H22Br2S
MFCD00274314
4218617
CCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
Specificatie
2,5-Dibromo-3-n-decylthiophene
168°C to 170°C (2mmHg)
158956-23-1
97%
MFCD00274314
CCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
382.198
382.2
1.372g/mL
5g
1.5380
C14H22Br2S
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3-decylthiophene
4218617