Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dichloro-3-nitropyridine, ≥97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64276.06
Overige gegevens : CAS : 21427-62-3 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401399
  • € 32.20 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
192.98
UN2811
21427-62-3
MFCD06658963
147539
Specificatie
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
5g
Solid
192.98
UN2811
41° to 45°C
21427-62-3
≥97%
MFCD06658963
147539