Learn More
2,5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10734003
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10734003 1 g Amber Glass Bottle 1g
10603603 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10734003 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD09458DA
Request Bulk or Custom Format
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 57248-14-3
Molecular Formula C5HCl3OS
Molecular Weight (g/mol) 215.472
MDL Number MFCD00041441
InChI Key YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2777084
IUPAC Name 2,5-dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
SMILES C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 215.49
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2, 5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.