Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Difluoro-3-nitrotoluene, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63997.06
Overige gegevens : CAS : 1093758-82-7 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401009
  • € 101.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 18-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1093758-82-7
173.119
JPBHCSGGXITIHO-UHFFFAOYSA-N
55274150
CC1=CC(=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
C7H5F2NO2
MFCD11519028
2,5-Difluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
2,5-difluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
Specificatie
2,5-Difluoro-3-nitrotoluene
1093758-82-7
C7H5F2NO2
UN2811
JPBHCSGGXITIHO-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
55274150
Solid
5g
98%
MFCD11519028
2,5-Difluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
CC1=CC(=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
173.119
173.12