Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Difluoro-4-nitrotoluene, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63738.03
Overige gegevens : CAS : 141412-60-4 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400589
  • € 36.80 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2,5-Difluoro-4-nitrotoluene
MFCD06200905
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
141412-60-4
UN2810
Specificatie
2,5-Difluoro-4-nitrotoluene
Colorless to pale yellow
141412-60-4
95%
MFCD06200905
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
CC1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])F
230658
173.12
1g
Liquid
C7H5F2NO2
UN2810
ABWWQMGGJXKGBL-UHFFFAOYSA-N
173.119