Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Difluorobenzotrifluoride, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64111.06
Overige gegevens : CAS : 393-38-4 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401169
  • € 141.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 18-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
393-38-4
182.093
BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
11111097
C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)F
C7H3F5
MFCD00042494
1,4-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
1,4-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Specificatie
2,5-Difluorobenzotrifluoride
1.3940
Colorless to Yellow
107°C to 108°C
98%
MFCD00042494
1,4-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)F
182.093
182.09
393-38-4
1.424g/mL
-14°C
5g
C7H3F5
2049494
BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
1,4-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
11111097